Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant Activin A
Activin A
240.30 € - 4521.15 €
Spezifikation
Zelltyp | Endoderm, PSC-Derived; Mesoderm, PSC-Derived; Other; Pluripotent Stem Cells |
---|---|
Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥95% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15825511
|
STEMCELL Technologies
78001.1 |
100 μg |
1078.65 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15889734
|
STEMCELL Technologies
78001.2 |
1000 μg |
4521.15 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17169311
|
STEMCELL Technologies
78001 |
10 μg |
240.30 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17179311
|
STEMCELL Technologies
78001.3 |
500 μg |
2554.20 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Activin A is a member of the transforming growth factor beta (TGF-β) family of proteins produced by many cell types throughout development (Gurdon et al.) It is a disulfide-linked homodimer (two beta-A chains) that binds to heteromeric complexes of a type I (Act RI-A and Act RI-B) and a type II (Act RII-A and Act RII-B) serine-threonine kinase receptor (Attisano et al.) Activins primarily signal through SMAD2/3 proteins to regulate a variety of functions, including cell proliferation, differentiation, wound healing, apoptosis, and metabolism (McDowell et al.) Activin A maintains the undifferentiated state of human embryonic stem cells (James et al.; Xiao et al.) and also facilitates differentiation of human embryonic stem cells into definitive endoderm (D'Amour et al.)
Spezifikation
Endoderm, PSC-Derived; Mesoderm, PSC-Derived; Other; Pluripotent Stem Cells | |
≥95% |