Learn More
Hamilton™ HVCX Große Keramikventile
Entwickelt, um mit Salzlösungen ein überragendes Leistungsverhalten zu bieten.
479.00 € - 736.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573494
|
Hamilton™
6500-02 |
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule | Aluminium (Gehäuse) | 4-5 Modell, 4 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
517.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11593444
|
Hamilton™
6765-01 |
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule | Edelstahl (Gehäuse) | 4-5 Modell, 4 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse |
736.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11557884
|
Hamilton™
6766-01 |
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule | Edelstahl (Gehäuse) | 8-5 Modell, 8 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11583434
|
Hamilton™
7992-01 |
PSD/4- und 8-Spritzenantriebsmodule | Aluminium (Gehäuse) | 4-5 Modell, 4 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
479.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11583494
|
Hamilton™
7993-01 |
PSD/4- und 8-Spritzenantriebsmodule | Aluminium (Gehäuse) | 8-5 Modell, 8 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Großes Keramikventil |