Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive
KECK™ Adapter schützen Glasgewinde vor Beschädigungen.
4.04 € - 71.45 €
Specifications
Menge | 10 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe |
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
11796638
|
DWK Life Sciences
286345105 |
GL 14, Durchmesser 9,0 mm |
71.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11860560
|
DWK Life Sciences
286345302 |
RD 14, Durchmesser 9,0 mm |
71.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854698
|
DWK Life Sciences
286345208 |
RD 14, Durchmesser 4,5 mm |
70.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718061
|
DWK Life Sciences
286345002 |
GL 14, diameter 4.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen.- Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens
- Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
- Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung.
- Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich
Specifications
10 | |
Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe | |
Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe |