Learn More
Hamilton™ Laminierte Septen aus Silikonkautschuk
22.00 € - 64.00 €
Spezifikation
Material | Laminierter Silikonkautschuk |
---|---|
Anzahl Schichten | 3 |
Max. Temperatur (metrisch) | 200 °C |
Typ | Septa |
Menge | 12/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11773939
|
Hamilton™
76002 |
8 mm |
22.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11763939
|
Hamilton™
76013 |
12 mm |
29.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10232301
|
Hamilton™
76015 |
14 mm |
45.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10694861
|
Hamilton™
76016 |
15 mm |
38.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11753939
|
Hamilton™
76020 |
19 mm |
64.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Laminierter Silikonkautschuk | |
200 °C | |
12/Packung |
3 | |
Septa |