Learn More
MedChemExpress Methylene Blue
Beschreibung
Methylene blue is a vasopressor and is often used as a dye in several medical procedures. Methylene blue through the nitric oxide syntase/guanylate cyclase signalling pathway to reduce prepulse inhibition. Methylene blue is a REDOX cycling compound and able to cross the blood-brain barrier. Methylene blue is a Tau aggregation inhibitor. Methylene blue reduces cerebral edema, attenuated microglial activation and reduced neuroinflammation.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Menge | 500 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (312.65 mM; Need ultrasonic) |
| Molekulargewicht | 319.85 g/mol |
| CAS | 61-73-4 |
| Synonym | Basic Blue 9 ∣ CI-52015 ∣ Methylthioninium chloride |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.