Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1, AM, cell permeant
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
Marke: Invitrogen™ C3012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Sie werden bei vielen Untersuchungen zur Signalübertragung bei Calcium verwendet, z. B. Messung intrazellulärer Ca2+ nach Ca2+-Zufluss und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
- Zellen können mit den AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird.
- Das Fluoreszenzsignal aus diesen Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenz-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Assays oder Durchflusszytometrie gemessen
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
- Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
- Markierung (Ex/Em): Calciumgrün; -1 (506/531 nm)
- Fluoreszenz-Intensitätssteigerung bei Bindung von Ca2+ : etwa 14-fach
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Viabilität und Proliferation von Zellen | |
Calcium-Indikator | |
Calcium Green™ | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
10 x 50 μg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.