Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1, AM, cell permeant
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
497.00 € - 586.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilität und Proliferation von Zellen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
Produkttyp | Calcium-Indikator |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11554257
|
Invitrogen™
C3011MP |
500 μg |
497.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11588936
|
Invitrogen™
C3012 |
10 x 50 μg |
586.00 €
500 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sie werden bei vielen Untersuchungen zur Signalübertragung bei Calcium verwendet, z. B. Messung intrazellulärer Ca2+ nach Ca2+-Zufluss und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
- Zellen können mit den AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird.
- Das Fluoreszenzsignal aus diesen Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenz-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Assays oder Durchflusszytometrie gemessen
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
- Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
- Markierung (Ex/Em): Calcium Green; -1 (506/531 nm)
- Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 14-fach
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Viabilität und Proliferation von Zellen | |
Calcium-Indikator | |
Calcium Green™ |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.