Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit - SYTO™ dyes 17 and 59-64 - 50 μL each
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ S11340
652.93 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Das SYTO Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit enthält unsere Sammlung von zellgängigen, rot fluoreszierenden SYTO Nukleinsäurefärbemitteln. Da die Farbstoffe mit verschiedenen Geweben und Zellen unterschiedliche Färbeverhalten aufweisen können, ist möglicherweise ein Testen der Farbstoffe erforderlich, um den optimalen Farbstoff für eine bestimmte Anwendung zu finden. Das Kit enthält je 50 μl SYTO 17 und 59—64 Farbstoffe.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Rot | |
621, 622, 652, 628, 652, 657, 599 nm | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszenz | |
634, 645, 678, 645, 676, 673, 619 nm | |
Raumtemperatur | |
Probenehmerkit für Färbemittel Dimer |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Membrangängig | |
50 μl | |
SYTO™ Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit – SYTO™ Farbstoffe 17 und 59 bis 64, je 50 μl | |
SYTO | |
Fluoreszent | |
Nukleinsäuren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.