Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: Dexamethason
Dient zur Untersuchung von Apoptose, Zellsignalpfaden und Genexpression. MP Biomedicals Hormone: Dexamethason wirkt als entzündungshemmendes Glukokortikoid, das die Produktion des Hemmproteins Phospholipase A2 (Lipocortin) induziert.
98.63 € - 400.68 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15° to 30°C |
---|---|
Form | Crystalline powder |
Produkttyp | Dexamethasone |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11464932
|
MP Biomedicals™
0219456180 |
100 mg |
98.63 €
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11484932
|
MP Biomedicals™
0219456191 |
1000 mg |
400.68 €
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxidsynthase (IC50=5 nM)
- Bewirkt eine Reduktion der Cyclin A- und Cdk2-Aktivität, Inhibition des G1/S-Übergangs in Osteoblasten und Phosphorylierungsinhibition des Rb-Proteins
- Wird beobachtet, um Apoptose in menschlichen Thymozyten und Eosinophilen zu induzieren, aber Apoptose in Neutrophilen zu hemmen
Spezifikation
15° to 30°C | |
Crystalline powder | |
Dexamethasone |
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische Anwendungen bestimmt.