Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß, 20,000 U/mg
Hydrolysiert b-1,4 glucosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin, die in der Mucopeptid-Zellwandstruktur bestimmter Mikroorganismen, wie z. B. Micrococcus lysodeikticus, auftreten
Marke: MP Biomedicals™ 0210083110
188.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9001-63-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
- CAS-Nummer: 9001-63-2
- EC-Nummer: 232-620-4
- MDL-Nummer: MFCD00131557
- Format: 3X kristallisiert, salzfrei, albuminfrei, gefriergetrocknet
- Spezifische Aktivität: ≤20,000 U/mg fest
- Extinktionskoeffizient (E1 %): 26.4 (280 nm)
- Isoelektrischer Punkt (pI): pH 11.0
- pH: 3.6
Wird zum Lysieren von E. coli und Streptomyceten für Extraktionszwecke, wie z. B. das Extrahieren von gruppenspezifischem Antigen, verwendet. Wirkt auch als Keimmittel für bakterielle Sporen. Beim Menschen kann Lysozym die Anti-Tumor-Funktion von Makrophagen vermitteln. Knorpel-Lysozym spielt bei der Knorpelverkalkung eine Rolle.
Spezifikation
3 X | |
11 | |
0 °C | |
10 g | |
14388 | |
Kristallisiert, gefriergetrocknet |
Weiß | |
Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene | |
Hühnereiweiß | |
Lysozym | |
Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen |
Sicherheit und Handhabung
- Lysozyme
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: lysozyme