Learn More
Liebherr™ GGv Serie NoFrost Umluft-Tiefkühlgeräte
Bietet eine hervorragende Gefrierleistung für professionelle, langfristige Frische. Liebherr™ GGv Serie NoFrost Gefrierschränke mit Umluftkühlung sorgen dafür, dass der Gefrierschrank und sein Inhalt eis- und frostfrei bleiben. Die energiesparende Technologie sorgt für die Zirkulation der gekühlten Luft bei gleichzeitiger Entziehung der Feuchtigkeit.
2240.00 € - 2952.10 €
Spezifikation
Temperaturbereich | -14°C bis -28°C |
---|---|
Ausführung der Tür | Selbstschließende SwingLine mit Slimline-Griff |
No. of Doors | 1 |
Scharnierseite | Rechts Auswechselbar |
Schrankmaterial | Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberflächenbehandlung außen | Außenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberflächenbehandlung außen | Außenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11991669
|
Liebherr™
GGV 5010 |
337 l | Weißer Stahl | 186,4 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12925981
|
Liebherr™
GGV 5860 |
388 l | Rostfreier Stahl | 206,4 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12587156
|
Liebherr™
GGV 5810 |
388 l | Weißer Stahl | 206,4 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
NoFrost Tiefkühlschrank mit Ventilator, Umluftkühlung und Heißgas-Abtauung für optimale, langanhaltende Lebensmittel- und Produktqualität.
- Leistungsstarkes Umluftkühlsystem: Friert Produkte schnell ein und behält eine gleichmäßige Temperatur bei
- Energieeffizientes Heißgas-Abtausystem:
- Weniger häufiges Abtauen: Abtauzyklen basieren auf der Kompressorlaufzeit, um das Abtauen praktisch zu vermeiden
- Schnelleres Abtauen: Reduziert die Gefrierzeit von ∼ 30 min auf nur noch 10 min und minimiert den Temperaturanstieg
- Temperaturalarm: Akustische und visuelle Alarme zeigen an, ob die unteren/oberen Grenzwerte überschritten wurden
- Verstellbare Drahteinlegeböden und höhenverstellbare Füße für maximalen Komfort und eine einfache Reinigung
- Geringer Wartungsbedarf: Ein effizienter, an der Rückseite zugänglicher Kondensator macht den Austausch oder die Reinigung eines Filters überflüssig
- Umweltfreundlich: Die Energieeffizienz wird durch umweltfreundliche Kältemittel erhöht
- Ergonomische, elegante Tür mit wendbaren Scharnieren: Leicht zu öffnen, leicht zu reinigen und maximale Flexibilität
Spezifikation
-14°C bis -28°C | |
1 | |
Stahl | |
60 kg | |
Digital, extern | |
Tasten, mit Temperaturalarm | |
NoFrost | |
220 - 240 V 50 Hz 400 W 3,0 A |
Selbstschließende SwingLine mit Slimline-Griff | |
Rechts Auswechselbar | |
Polystyrol-Auskleidung | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Lüfterbetrieben | |
Füße aus rostfreiem Stahl, verstellbar 150-180 mm | |
Türschloss | |
R290 |