Learn More
OPTIZYME™ SmaI, Fisher BioReagents™
192.00 €
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μL |
---|---|
Komponenten | 10X OPTIZYME™ Buffer 4 |
Inkubatortemperatur | 30°C |
pH | 7.4 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90% of pUC19 DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with SmaI |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11944852
|
Fisher Bioreagents
BP8011-1 |
1200 E |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
5'...C C C^G G G...3'
3'...G G G^C C C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 30 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 0 Bis 20 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Inkubation bei 37 °C führt zu einer 50%igen Aktivität. Smal hat eine Halbwertszeit von15 Minuten bei 37 °C.
- Inkubation bei 25 °C führt zu einer 100%igen Aktivität.
- SmaI benötigt für Aktivität K+.
Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
CpG: Vollständige Überlappungen – blockiert
- CCCGGG
Spezifikation
10 U/μL | |
30°C | |
>90% of pUC19 DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with SmaI | |
CCC.GGG | |
Liquid |
10X OPTIZYME™ Buffer 4 | |
7.4 | |
10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol | |
SmaI |