missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator können Sie Chlorid mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen in Echtzeit erkennen.
12270.00 € - 12820.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | ± 10 % oder 0,1 ppm, je nachdem, welcher Wert größer ist |
---|---|
Genauigkeit (mV) | ± (0,5 mV + 0,1 %) |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C |
Alarmausgang | 3 |
Analogausgänge | 2, Galvanisch isoliert |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16582378
|
Thermo Scientific™
2117XP |
2117XP Chloridanalysator |
12270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16592378
|
Thermo Scientific™
2117XPEN |
2117XP Chloridanalysator mit Gehäuse |
12820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator können Sie Chlorid mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen in Echtzeit erkennen. Der frühe Nachweis einer Chloridzunahme im Speisewasser ermöglicht die Aufrechterhaltung einer ausgeglichene Wasserreinigung mit optimalen Parametern.
Eigenschaften:- Die Nachweisgrenze von 0,1 ppm ermöglicht eine kontinuierliche Chloridüberwachung in einer Vielzahl von Proben.
- Empfindliche, selektive und überprüfbare Messungen, die einen frühen Nachweis von Chlorid in RO- und Dampfsystemen ermöglichen und somit schon im Vorwege schützen.
- Die schnelle und genaue Kalibrierung gewährleistet, dass Sie schon nach wenigen Minuten wieder online sind.
- Das System bewahrt die Kalibrierung bis zu 60 Tage zwischen Reagenzienwechseln.
- Der Festkörpersensor mit langer Lebensdauer zeichnet sich durch Stabilität und höchste Leistung aus.
- Dank einfacher Bedienung und unbeweglicher Teile ist nur eine minimale Wartung erforderlich.
- Reproduzierbare Messungen, die sich durch das große, übersichtliche Display mit einem Blick überprüfen lassen.
Bestellinformationen für den 2117XP Chloridanalysator:
- Verbrauchsmaterialien- Kit für ein Jahr, Kat. Nr. 211750XP
- Reagenz, Kat. Nr. 182011
- Diffusionsschlauch, Kat. Nr. 181060
- Kalibrier- Kit, Kat. Nr. 2117XPCAL
- Kalibrierstandards, Kat. Nr. 211740
- Chloridelektrode, Kat.- Nr. 100025
- Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057
- Fülllösung für Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057F4
Spezifikation
± 10 % oder 0,1 ppm, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,5 °C | |
2, Galvanisch isoliert | |
Valox 364 | |
1 | |
2 | |
5 °C° bis 35 °C° | |
Einstellbare, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit Temperatur-, Konzentrations-, mV- und Fehlercode-Angabe und Menü-geführter Bedienung | |
40 ml/min | |
Membranmaterial | |
0 bis 10 ppm | |
Chlorid | |
0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA | |
95 % innerhalb 2 von Minuten nach der Injektion einer Standardlösung | |
1/4 Zoll NPTF Röhrchenanschluss | |
11 x 17 x 26 Zoll (27 x 45 x 65 cm) | |
27 cm | |
45 cm | |
65 cm | |
5 A |
± (0,5 mV + 0,1 %) | |
3 | |
Doppelte Standardaddition | |
CE, CSA, UL, FCC Class A Grenzen | |
Modbus mit zusätzlichem Modul | |
0,1 ppm | |
Chloridanalysator | |
Wasserdicht; IP66; NEMA4X | |
8 bis 100 psig | |
5 bis 95 %, nicht kondensierend | |
Wandbefestigung | |
Wahlweise pH/ORP oder Leitfähigkeit | |
3 Relaisausgänge; Relaislast: 250 V AC; 30 V DC; 5 A | |
40 ml/min Nennwert, Einstellung über Druckregler | |
1 | |
11 in. | |
17 in. | |
26 Zoll | |
85 bis 132 V AC; 170 bis 264 V AC | |
0 bis 60 Hz |