missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD10 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

157.00 € - 629.00 €

Spezifikation

Antigen PDCD10
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18230312
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-47195-0.02MG
0.02 mg
157.00 €
0.02 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18285135
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-47195-0.1MG
0.1 mg
452.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18292504
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-47195-0.2MG
0.2 mg
629.00 €
0.20 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

PDCD10 Polyclonal specifically detects PDCD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
Spezifikation

Spezifikation

PDCD10
Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.4) with No Preservative
11235
Recombinant human CCM3
Primary
Reconstitute in sterile water to a concentration of 0.1-1.0mg/mL.
The polyclonal antibody will detect recombinant human CCM-3 in WB and native CCM-3 in IHC
LYOPH
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
apoptosis-related protein 15, cerebral cavernous malformations 3, MGC1212, MGC24477, programmed cell death 10, programmed cell death protein 10, TF-1 cell apoptosis-related protein 15, TFAR15CCM3Cerebral cavernous malformations 3 protein
PDCD10
IgG
Protein A purified
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt