Learn More
Saint Gobain Life Sciences 7,5M SCHLAUCH PHARMED 6,4X12,8MM .
Entwickelt, um den Belastungen durch peristaltische Pumpvorgänge standzuhalten und gleichzeitig die für empfindliche Anwendungen erforderliche Oberfläche für biokompatible Flüssigkeiten zu bieten. Die Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT-Schläuche sind weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche.
418.00 € - 427.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, USP-Klasse VI, FDA, NSA |
Autoklavierbar | Ja |
Material | PharMed BPT |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24.6 ft. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11985394
|
Saint Gobain Life Sciences
R6508-46BPT |
6.4 mm | 12.7 mm |
418.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12386859
|
Saint Gobain Life Sciences
R6516-46BPT |
12.7 mm | 19 mm |
427.00 €
7.50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Überdauert Silikonschläuche in Peristaltikpumpen um das bis zu 30-fache
- Geringe Partikelabscheidung
- Autoklavierbar und sterilisierbar
- Temperaturbeständig von -51 bis 135 °C
- Widersteht wiederholter CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation
- Entspricht USP-Klasse VI und FDA-Standards
- Ideal für den Schutz empfindlicher Zellkulturen, Fermentation, Synthese, Trennung, Reinigung sowie Prozessüberwachungs- und -kontrollsysteme
Spezifikation
Tubing | |
Ja | |
24.6 ft. | |
1/8 in. | |
−75 °C | |
135 °C |
USP-Klasse VI, USP-Klasse VI, FDA, NSA | |
PharMed BPT | |
7.5 m | |
3.2 mm | |
Cremefarben |