Learn More
Porcelaines Avignon™ Büchner-Trichter aus Porzellan
The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.
18.58 € - 25.50 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Menge | Gehäuse 1Each |
Produkttyp | Büchner-Trichter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11788403
|
Porcelaines Avignon™
12702 |
30mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11708403
|
Porcelaines Avignon™
12703 |
40mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11768403
|
Porcelaines Avignon™
12704 |
50mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- High resistance to thermal and physical shock
- Can be used up to 1100°C
- Chemically neutral
Spezifikation
Porzellan | |
Gehäuse 1Each | |
Büchner-Trichter |