Beschreibung
- Verhindert Stöße und Schaumbildung und maximiert die Rückgewinnung von Spurenlöten
- Mikroprozessorgesteuerte 300-W-Heizung deckt Umgebungsluft bis 100 °C in 1 °-C-Schritten ab
- Der optionale Heat Boost™ umgibt die Kammer mit extra kontrollierter Wärme bei programmierter Temperatur in unmittelbarer Nähe der Probe
- Elektrische Steckdose für eine zusätzliche Vakuumpumpe (separat erhältlich) im Lieferumfang enthalten
- Die eingebaute Vakuumverzögerung verhindert ein Aufschaukeln, da der Rotor vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl erreicht.
- Die Quick-Start™ -Taste startet Rotor, Heizung, Timer und Pumpe
- Quick-Stop™ -System stoppt die Pumpe, öffnet das Vakuum-Freigabeventil und stoppt den Rotor in Sekunden nach Ablauf der Zeit oder nach Drücken der RUN/STOP-Taste
- Speicher speichert neun Anwenderprogramme (Temperatur-/Heizzeit/Laufzeit)
- Das LCD-Display zeigt die Betriebsparameter und -programme an
- Kompaktes, flaches Design
- Auswahl zwischen abnehmbarem Acryldeckel mit großer, haltbarer Deckeldichtung oder Glasdeckel für Lösungsmittel, die Acryl angreifen
- Die Sicherheitsverriegelung verriegelt den Deckel, wenn der Rotor dreht, und verhindert das Starten, wenn der Deckel geöffnet ist
- Die korrosionsbeständige Probenkammer verfügt über eine Epoxidbeschichtung für einfache Reinigung und Dekontamination
- Der mikroprozessorgesteuerte bürstenlose Motor läuft mit bis zu 1725 U/min
- Stapeln Sie auf der Kühlfalle, um Platz zu sparen
- 0,5 Zoll Außendurchmesser-Vakuumröhrchenanschluss
Spezifikation
800 ml (max.) | |
CE | |
CentriVap Tischkonzentrator mit Acryldeckel | |
50 Hz | |
0°bis 100 °C | |
6 A | |
11,7 in. | |
49 cm | |
1725 U/min | |
37,3 cm | |
49 x 37,3 x 29,7 cm |
48 lb. | |
22 kg | |
230 V | |
Rotoren | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
19,3 in. | |
29,7 cm | |
Stahl und Aluminium | |
Schuko | |
14,7 in. |