Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen
Mit maximal 300 °C und vielseitigen Programmierungsmöglichkeiten eignet sich die Materialprüfschränke der Serie M ideal für Materialprüfungen und Alterungstests. Der leistungsstarke Lüfter sorgt mit einem hohen Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen.
Marke: BINDER™ 9010-0201
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Programmgesteuerte Belüftungsklappe
- Farb-LCD-Steuerung mit Zeitsegmentprogrammierung
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
1,9 cu. ft. | |
Erzwungen | |
53 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
M053-230 V | |
NEMA 5-20P | |
635 x 665 x 780 mm | |
61 kg | |
230 V | |
5,3 A | |
APT.line™ Technologie |
Edelstahl | |
M 53 bis 230 V, Standard, Serie M Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Programmierfunktionen, 53 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C | |
LCD Farbdisplay | |
15 kg | |
2/5 | |
400 x 340 x 400 mm | |
134 lb. | |
230 V, 50/60 Hz, 1.2 kW, 1-phasig | |
1,2 kW | |
50/60 Hz |