Learn More
BUCHI R-100-System
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
5310.00 € - 9665.00 €
Spezifikation
Spannung | 220/240 V |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
Geschwindigkeit | 280 U/min |
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 95 °C |
Standard-Konusverbindung | SJ 29/32 |
Produktcode | Marke | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15303745
|
BUCHI
11100V1101 |
Kein Umlaufkühler | Sicherheitsbeschichtung |
5310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15324906
|
BUCHI
11100C1001 |
Kein Umlaufkühler | Keine Schutzbeschichtung |
5325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15344906
|
BUCHI
11100V1011 |
F-100, fix 10°C | Keine Schutzbeschichtung |
8365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15364906
|
BUCHI
11100V1021 |
F -105, -10 °C bis +25 °C. | Keine Schutzbeschichtung |
9665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15354906
|
BUCHI
11100V1111 |
F-100, fix 10°C | Sicherheitsbeschichtung |
8505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Spezifikation
220/240 V | |
280 U/min | |
SJ 29/32 |
5000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C |