missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Twisted Gastrulation (TSG) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
433.03 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 65960 |
---|---|
Molekulargewicht | 23.5 kDa |
Name | TSG |
Menge | 50μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse TSG protein Cys25-Phe222,with a C-terminal 10-His tag |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18399697
|
R&D Systems™
756-TG-050 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
433.03 €
1 Set |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18347487
|
R&D Systems™
756-TG-050/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
433.03 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse Twisted Gastrulation (TSG) Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Twisted Gastrulation (TSG) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
65960 | |
TSG | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse TSG protein Cys25-Phe222,with a C-terminal 10-His tag | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
23.5 kDa | |
50μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |