Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Name CTRB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität 1100 units/mg protein. One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 mole of N-alpha-acetyl-L-tyrosine ethyl ester (ATEE) per min at pH 7.0 at 25C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15904268
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10565-1MG
1 mg
137.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15994258
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10565-10MG
10 mg
212.00 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15914268
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10565-50MG
50 mg
755.00 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CTRB1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
CG VPAIHPVLSG LSRIVNGEDA VPGSWPWQVS LQDKTGFHFC GGSLISEDWV VTAAHCGVRT SDVVVAGEFD QGSDEENIQV LKIAKVFKNP KFSILTVNND ITLLKLATPA RFSQTVSAVC LPSADDDFPAGTLCATTGWG KTKYNANKTP DKLQQAALPL LSNAECKKSW GRRITDVMIC AGASGVSSCM GDSGGPLVCQ KDGAWTLVGI VSWGSDTCST SSPGVYARVTKLIPWVQKIL AAN
Greater than 95% as determined by HPLC.
Research Use Only
1100 units/mg protein. One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 mole of N-alpha-acetyl-L-tyrosine ethyl ester (ATEE) per min at pH 7.0 at 25C.
Human
Untagged
The Human CTRB1 was lyophilized without any additives.