Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004699.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9141 |
Name | Programmed cell death protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073570
|
enQuireBio™
QP6475-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_004699.1 | |
Programmed cell death protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9141 | |
Research Use Only | |
PDCD5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADEELEALRR QRLAELQAKH GDPGDAAQQE AKHREAEMRN SILAQVLDQS ARARLSNLAL VKPEKTKAVE NYLIQMARYG QLSEKVSEQG LIEILKKVSQ QTEKTTTVKF NRRKVMDSDE DDDY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |