Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid hormone receptor ERR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid hormone receptor ERR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001269379.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2101 |
Name | Steroid hormone receptor ERR1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999259
|
enQuireBio™
QP6001-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919269
|
enQuireBio™
QP6001-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909269
|
enQuireBio™
QP6001-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15929269
|
enQuireBio™
QP6001-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15939269
|
enQuireBio™
QP6001-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15949269
|
enQuireBio™
QP6001-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001269379.1 | |
Steroid hormone receptor ERR1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2101 | |
Research Use Only | |
ESRRA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSQVVGIEP LYIKAEPASP DSPKGSSETE TEPPVALAPG PAPTRCLPGH KEEEDGEGAG PGEQGGGKLV LSSLPKRLCL VCGDVASGYH YGVASCEACK AFFKRTIQGS IEYSCPASNE CEITKRRRKA CQACRFTKCL RVGMLKEGVR LDRVRGGRQK YKRRPEVDPL PFPGPFPAGP LAVAGGPRKT AAPVNALVSH LLVVEPEKLY AMPDPAGPDG HLPAVATLCD LFDREIVVTI SWAKSIPGFS SLSLSDQMSV LQSVWMEVLV LGVAQRSLPL QDELAFAEDL VLDEEGARAA GLGELGAALL QLVRRLQALR LEREEYVLLK ALALANSDSV HIEDAEAVEQ LREALHEALL EYEAGRAGPG GGAERRRAGR LLLTLPLLRQ TAGKVLAHFY GVKLEGKVPM HKLFLEMLEA MMD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |