Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cathepsin G Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cathepsin G, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_031826.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 13035 |
Name | Cathepsin G Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918469
|
enQuireBio™
QP5887-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15938469
|
enQuireBio™
QP5887-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15948469
|
enQuireBio™
QP5887-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958469
|
enQuireBio™
QP5887-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968469
|
enQuireBio™
QP5887-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_031826.1 | |
Cathepsin G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13035 | |
Research Use Only | |
Ctsg | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGREARPH SYPYMAFLLI QSPEGLSACG GFLVREDFVL TAAHCLGSSI NVTLGAHNIQ MRERTQQLIT VLRAIRHPDY NPQNIRNDIM LLQLRRRARR SGSVKPVALP QASKKLQPGD LCTVAGWGRV SQSRGTNVLQ EVQLRVQMDQ MCANRFQFYN SQTQICVGNP RERKSAFRGD SGGPLVCSNV AQGIVSYGSN NGNPPAVFTK IQSFMPWIKR TMRRFAPRYQ RPANSLSQAQ T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |