Learn More
Fisherbrand™ Verstärkte Silikonschläuche
Hervorragende Druck- und Reißfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich. Fisherbrand™ verstärkte Silikonschläuche sind geruchlos und ungiftig.
1184.29 € - 7261.69 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, BFR und WRAS zugelassen |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11793974
|
Fisherbrand™
|
12.5 mm | 18.9 mm | 30 bar | 3.2 mm |
2790.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11753974
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 11.4 mm | 40 bar | 3.2 mm |
1311.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11743974
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 8.0 mm | 60 bar | 2.5 mm |
1184.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11703984
|
Fisherbrand™
|
16.0 mm | 25.6 mm | 30 bar | 4.8 mm |
7261.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Glänzendes Erscheinungsbild
- Durchsichtig und robust
- FDA-konform (Lebensmittel)
- Anwendungsgebiete sind Pharmazie, Hochdruck- und Temperaturarbeiten, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt.
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Ja | |
25 m |