Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Complement your hybridization incubation systems with this Rocking Platform.
241.00 € - 253.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hybridisierungsröhrchen |
---|---|
Aufnahmevermögen | Hybridisierungsröhrchen |
Material | Edelstahl |
Typ | Zubehör, Schüttlerplattform |
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563839
|
Cole-Parmer™
39455-09 |
20 bis 60 U/min |
253.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12014356
|
Cole-Parmer™
39455-16 |
15 bis 60 U/min |
241.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Allows a number of hybridization tubes to be placed above.
- Manufactured from stainless steel.
- Enables membranes to be processed using a wave motion.
- Speed range of 0 to 60 oscillations per minute.
Spezifikation
Hybridisierungsröhrchen | |
Hybridisierungsröhrchen | |
Edelstahl | |
Zubehör, Schüttlerplattform |