Learn More
Eppendorf™ Rotor mit Falcon™ Adaptern für Tischzentrifuge
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
545.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Max. RZB | 2,750 x G |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 4.400 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse F-35-30-17 |
Winkel | 45 ° |
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10379901
|
Eppendorf™
5702705004 |
10 |
545.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10369901
|
Eppendorf™
5702704008 |
20 |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Maximale Drehzahl: 2,750 × g (4,400 U/min)
- Rotor mit hoher Kapazität für 20 × 15 ml konische Röhrchen oder 30 × 15 ml Glasröhrchen
- Einsätze für 15 ml-konische Röhrchen und Gummimatten für Glasröhrchen sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
2,750 x G | |
4.400 U/min | |
Gehäuse F-35-30-17 | |
45 ° |