Learn More
Saint-Gobain Iso-Versinic™ Stopfen aus Silikon
Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Silikonstopfen weisen eine hohe chemische Beständigkeit insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln auf.
Marke:  Saint-Gobain 263008-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367934
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Temperaturen zwischen -20 ° und 200 °C stand (mögliche Peaks bis 200 °C)
  • Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Versinic™ Stopfen
4 mm Bodendurchmesser
8 mm
–20 bis 200 °C
20 mm
4 mm
Silikon
Für Kragen und Rohr