Learn More
Saint-Gobain Iso-Versinic™ Stopfen aus Silikon
Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Silikonstopfen weisen eine hohe chemische Beständigkeit insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln auf.
11.20 € - 104.00 €
Spezifikation
Material | Silikon |
---|---|
Produkttyp | ISO-Versinic™ Stopfen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kragen und Rohr |
Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 200 °C |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724548
|
Saint-Gobain
271000 |
3 mm Bodendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11734548
|
Saint-Gobain
271014 |
6 mm Bodendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11332064
|
Saint-Gobain
263070-02 |
60 mm Bodendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10367934
|
Saint-Gobain
263008-50 |
4 mm Bodendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hält Temperaturen zwischen -20 ° und 200 °C stand (mögliche Peaks bis 200 °C)
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Silikon | |
ISO-Versinic™ Stopfen | |
Für Kragen und Rohr | |
–20 bis 200 °C |