Learn More
Saint-Gobain Iso-Versinic™ Stopfen aus Silikon
Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Silikonstopfen weisen eine hohe chemische Beständigkeit insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln auf.
Marke: Saint-Gobain 271014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hält Temperaturen zwischen -20 ° und 200 °C stand (mögliche Peaks bis 200 °C)
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
ISO-Versinic™ Stopfen | |
6 mm Bodendurchmesser | |
10 mm | |
Silikon | |
Für Kragen und Rohr |
17.5 mm | |
6 mm | |
50/Pckg. | |
–20 bis 200 °C |