Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Das offene, schwimmende Gestell hält Röhrchen in maximalem Kontakt mit dem Wasser und sorgt für eine bessere Zirkulation des Wasserbades um die Röhrchen, wodurch eine hervorragende Temperaturkontrolle der Proben ermöglicht wird.
29.20 € - 32.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen |
---|---|
Beschreibung | Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15520082
|
Bel-Art™
F18845-0080 |
60 |
32.40 €
2 Packungen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15510082
|
Bel-Art™
F18845-0050 |
24 |
29.20 €
2 Packungen |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Auf dem Arbeitstisch verwendbar, schwimmen im Wasserbad
- Die Röhrchen sitzen fest im Gestell, damit keine “Schläuche” oder “ Schwimmer” nach oben ploppen; durch Drücken der Beine des Gestells gegen den Tisch werden die Röhrchen angehoben, wodurch eine leichte Entnahme möglich ist
- Aus langlebigem, korrosionsbeständigem weißem Polypropylenkunststoff
- Endgriffe ermöglichen einfachen Transport und einfaches Stapeln
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
* Eppendorf ist ein eingetragenes Warenzeichen der Eppendorf AG.
Spezifikation
Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen | |
Weiß | |
10.6 Zoll |