Learn More
Spectrum™ MediaKap™ und MediaKap Plus HF-Filter
0.2μm DynaFibre™ Filter aus Zellulosemischester bestechen durch einen größeren Oberflächenbereich und ermöglichen damit einen schnelleren Durchfluss als Scheibenfilter bei geringerer Verschmutzung
Marke: Spectrum™ ME2M-10B-12S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen
- Kleinere und engere Ausführung für kleineres Aufnahmevolumen
- Die Entlüftung aus Polypropylen verhindert Lufteinschlüsse
- Für Schlauchpumpen, Unterdruckpumpen und Spritzen
- Lieferbar in fünf verschiedenen Größen, die das vorgesehene Volumen in 15 bis 20 Minuten filtern
- Steril, biologisch verträglich und pyrogenfrei
- USP-Klasse VI, zu 100 % auf Unversehrtheit geprüft
- Die gesondert lieferbare Auffüllglocke erhält die Sterilität beim Befüllen von Flaschen
- MediaKap Plus Filter sind mit einer hochentwickelten DynaFibre Membran ausgestattet, durch die sich die Filterwirkung nochmals verstärkt und die für das Filtern von Serum-angereicherten Medien benötigte Zeit dramatisch verkürzt
Spezifikation
0.25HB/0.25HB | |
Polycarbonat, Polyurethan | |
0,2 μm | |
100 cm2 | |
Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen | |
12 Kartons | |
5 bis 10 l |
MediaKap-10 | |
MCE | |
Steril | |
2.000 ml/min bei 10 psig | |
Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen, Füllglocke | |
Flaschenaufsatzfilter |