Learn More
Spectrum™ MediaKap™ und MediaKap Plus HF-Filter
0.2μm DynaFibre™ Filter aus Zellulosemischester bestechen durch einen größeren Oberflächenbereich und ermöglichen damit einen schnelleren Durchfluss als Scheibenfilter bei geringerer Verschmutzung
219.30 € - 855.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat, Polyurethan |
---|---|
Material (Membran) | MCE |
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen |
Produktcode | Marke | Verbinder | Filtertyp | Enthält | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbinder | Filtertyp | Enthält | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10176794
|
Spectrum™
ME2M-020-18S |
Luer-Lock (weiblich)/0.25HB | MediaKap-2 | Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen | 0,2 bis 2 l |
505.00 €
18 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11745495
|
Spectrum™
ME2M-05B-12S |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | MediaKap-5 | Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen, Füllglocke | 2 bis 5 l |
615.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11486988
|
Spectrum™
ME2M-10B-12S |
0.25HB/0.25HB | MediaKap-10 | Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen, Füllglocke | 5 bis 10 l |
855.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11416998
|
Spectrum™
ME2M-25B-06S |
VarHB/VarHB | MediaKap-25 | Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen, Füllglocke | 10 bis 25 l |
705.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11426998
|
Spectrum™
ME2M-50B-03S |
VarHB/VarHB | MediaKap-50 | Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen, Füllglocke | 25 bis 50 l |
425.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11496988
|
Spectrum™
ME2M 100 18S |
0.25HB/0.25HB | MediaKap-10 | Automatic vent to prevent air lock | 5 to 10 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11446998
|
Spectrum™
MP2M 50B 03S |
VarHB/VarHB | MediaKap-50 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 25 to 50 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11717723
|
Spectrum™
MP2M02018S |
Female luer lok/0.25HB | MediaKap-2 Plus | Automatic vent to prevent air lock | 0.2 to 2 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11737754
|
Spectrum™
MP2M-050-18S |
Female luer lok/0.25HB | MediaKap-5 Plus | Automatic vent to prevent air lock | 2 to 5 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11436998
|
Spectrum™
MP2M 25B 06S |
VarHB/VarHB | MediaKap-25 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 10 to 25 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11406998
|
Spectrum™
MP2M 10B 12S |
0.25HB/0.25HB | MediaKap-10 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 5 to 10 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen
- Kleinere und engere Ausführung für kleineres Aufnahmevolumen
- Die Entlüftung aus Polypropylen verhindert Lufteinschlüsse
- Für Schlauchpumpen, Unterdruckpumpen und Spritzen
- Lieferbar in fünf verschiedenen Größen, die das vorgesehene Volumen in 15 bis 20 Minuten filtern
- Steril, biologisch verträglich und pyrogenfrei
- USP-Klasse VI, zu 100 % auf Unversehrtheit geprüft
- Die gesondert lieferbare Auffüllglocke erhält die Sterilität beim Befüllen von Flaschen
- MediaKap Plus Filter sind mit einer hochentwickelten DynaFibre Membran ausgestattet, durch die sich die Filterwirkung nochmals verstärkt und die für das Filtern von Serum-angereicherten Medien benötigte Zeit dramatisch verkürzt
Spezifikation
Polycarbonat, Polyurethan | |
0,2 μm | |
Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen |
MCE | |
Steril | |
Flaschenaufsatzfilter |