Learn More
KGW Isotherm™ Runde Dewar-Behälter
Zur Lagerung und zum Transport von flüssigem Stickstoff. KGW Isotherm™ Runde Dewar-Behälter sind aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt.
613.74 € - 860.72 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10145500
|
KGW Isotherm™
1292 |
3 l |
613.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10507901
|
KGW Isotherm™
1293 |
5000 ml |
860.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Niedrige Verdampfungsrate
- Gute Kippstabilität
- Standardausführung komplett versilbert
- Abdeckung aus gebürstetem Aluminium
- Mit Griff und lose aufliegendem Deckel