Learn More
Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrier-Kit
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten. Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU- und 7500 NTU (nur 2662105)-Leveln.
555.00 € - 750.00 €
Spezifikation
Typ | Stablcal Trübungsstandard-Kalibrier-Kit |
---|---|
Enthält | Vorgemischte, versiegelte Fläschchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung von Trübungsmessgeräten |
Produktcode | Marke | Trübung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Trübung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10346162
|
Hach™
2659505 |
< 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU | 2100AN/AN IS |
750.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10070654
|
Hach™
2662105 |
<0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU | 2100 N/N IS |
555.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten.Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU und 7500 NTU (nur 2662105).
- Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen: Liefert präzise Trübungsmesserkalibrierungen
- Basiert auf Formazin-Primärstandards: Enthält das gleiche Licht streuende Polymer und liefert vergleichbare Ergebnisse
- Verbesserte Stabilität spart Zeit und Arbeit: Wiederholbare Ergebnisse ohne Vorbereitung von Standards im Labor
- Zuverlässige Ergebnisse: Basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trinkwasserindustrie
- Alle Trübungsmessgeräte: Kann mit 2100 N/2100 AN oder 2100 N/2100 AN IS Trübungsmessgeräten verwendet werden
Spezifikation
Stablcal Trübungsstandard-Kalibrier-Kit | |
Vorgemischte, versiegelte Fläschchen | |
Kalibrierung von Trübungsmessgeräten |