Learn More
Bochem™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Mit Edelstahlklinge. Der Bochemtrade; Apothekerspatel aus Edelstahl ist mit einem Holzgriff versehen.
4.25 € - 13.75 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Spatel |
Klingenmaterial | Edelstahl |
Griffmaterial | Holz |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10654301
|
Bochem™
3491 |
190 mm | 100 mm |
4.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10272011
|
Bochem™
3492 |
230 mm | 130 mm |
8.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10455791
|
Bochem™
3495 |
310 mm | 200 mm |
13.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Holzgriff
- Lange Klinge
Specifications
Je 1 | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
Spatel | |
Holz | |
Holz |