Learn More
Brannan™ Thermometer aus Edelstahl
Das Brannan™ Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten geeignet.
11.04 € - 57.85 €
Spezifikation
Skalengröße (metrisch) | 51 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Sonde | 4 mm |
Länge (metrisch) Sonde | 200 mm |
Linsenmaterial | Kunststoff |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13009282
|
Brannan™
31/286/0 |
−10 bis 110 °C |
11.04 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13089272
|
Brannan™
31/288/0 |
−40 bis 40 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13099272
|
Brannan™
31/283/0 |
0 °C bis 60 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13019282
|
Brannan™
31/287/0 |
−10 bis 250 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Bimetall-Prüfthermometer mit Dorn
- Der Edelstahlschaft ist für korrosive Flüssigkeiten geeignet
- Für den Einsatz in Handgeräten und allgemeine Testmessungen
Spezifikation
51 mm | |
200 mm | |
Edelstahl |
4 mm | |
Kunststoff | |
Thermometer |