Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Konfigurieren Sie Ihren Laborspeicher nach Bedarf. Metro Super Erecta-Drahtböden sind leicht verstellbar und das grüne Metroseal 3-Epoxid mit Microban-Oberfläche macht sie einfach sauber zu halten. Die Einlegeböden sind für die Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen vorgesehen.
92.25 € - 329.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906571
|
Metro™
1430NK3 |
14 x 30 in. |
92.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946571
|
Metro™
1436NK3 |
14 x 36 in. |
92.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996571
|
Metro™
1448NK3 |
14 x 48 in. |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946581
|
Metro™
1460NK3 |
14 x 60 in. |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976581
|
Metro™
1472NK3 |
14 x 72 in. |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916591
|
Metro™
1824NK3 |
18 x 24 in. |
99.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956591
|
Metro™
1830NK3 |
18 x 30 in. |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996591
|
Metro™
1836NK3 |
18 x 36 in. |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986601
|
Metro™
1854NK3 |
18 x 54 in. |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926611
|
Metro™
1860NK3 |
18 x 60 in. |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986611
|
Metro™
2124NK3 |
21 x 24 in. |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936621
|
Metro™
2130NK3 |
21 x 30 in. |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926631
|
Metro™
2142NK3 |
21 x 42 in. |
135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986621
|
Metro™
2136NK3 |
21 x 36 in. |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976631
|
Metro™
2148NK3 |
21 x 48 in. |
135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906641
|
Metro™
2154NK3 |
21 x 54 in. |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926651
|
Metro™
2424NK3 |
24 x 24 in. |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976651
|
Metro™
2430NK3 |
24 x 30 in. |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986641
|
Metro™
2172NK3 |
21 x 72 in. |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926661
|
Metro™
2436NK3 |
24 x 36 in. |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976661
|
Metro™
2442NK3 |
24 x 42 in. |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936671
|
Metro™
2454NK3 |
24 x 54 in. |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906671
|
Metro™
2448NK3 |
24 x 48 in. |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986681
|
Metro™
3060NK3 |
30 x 60 in. |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956681
|
Metro™
3048NK3 |
30 x 48 in. |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916691
|
Metro™
3072NK3 |
30 x 72 in. |
285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936701
|
Metro™
3648NK3 |
36 x 48 in. |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946701
|
Metro™
3660NK3 |
36 x 60 in. |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976701
|
Metro™
3672NK3 |
36 x 72 in. |
329.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Spezifikation
Metroseal 3 mit Microban |