Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
31.45 € - 58.65 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1200 μl |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
Länge (metrisch) | 88,9 mm |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Graduated | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Graduated | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16641923
|
Labcon™
1068-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Nein | nicht steril | 480 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton |
31.45 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16651923
|
Labcon™
1068-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Nein | nicht steril | 96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packungen, 8 Kartons/Kartons |
53.00 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16661923
|
Labcon™
1068-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Nein | steril | 96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packungen, 8 Kartons/Kartons |
58.65 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17527836
|
Labcon™
1068-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Ja | Unsteril | 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS Style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spezifikation
1200 μl | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
UltraFine Spitze | |
1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer |
Naturfarben | |
3,5 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Polypropylenharz |