Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Die ultrareinen Säulen auf Siliziumbasis mit Endcapping gewährleisten eine außergewöhnliche Peakschärpe und Auflösung für HPLC und LC/MS
660.00 € - 912.32 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
USP-Typ | Gehäuse L1 |
Stationäre Phase | C18 |
Verpackungsmaterial | Silika |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11538360
|
Thermo Scientific™
25003-254030 |
4 mm | 250 mm | C18 |
912.32 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11588340
|
Thermo Scientific™
25003-022130 |
2.1 mm | 20 mm | C18 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11598340
|
Thermo Scientific™
25003-023030 |
3 mm | 20 mm | C18 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
- Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
- Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
3 μm | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
175 Å | |
C18 | |
10% | |
Ja |