Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB3/HER3 siRNA
Blockiert Transkription und Translation von ErbB3/HER3 vom Menschen.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001973 |
---|---|
Getestete Zelllinien | Kas-6/1-Zellen. |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
Gensymbol | ERBB3 |
Gen-ID (Entrez) | 2065 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16079181
|
enQuireBio™
QX20-2NMOL |
2 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069181
|
enQuireBio™
QX20-10NMOL |
10 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001973 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
2065 | |
HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 | |
Lyophilisiert. |
Kas-6/1-Zellen. | |
ERBB3 | |
siRNA | |
Mensch |