Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PTFE-Schlauchsatz
Für den Einsatz mit dem L/S™ Pumpenkopf für Schläuche aus PTFE vorgesehen. Das Cole-Parmer™ Schlauchset aus PTFE eignet sich optimal für Schläuche mit hohem Reinheitsgrad und aggressive organische Lösungsmittel.
150.00 € - 193.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 38 cm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795978
|
Masterflex™
77390-50 |
0.06 bis 17 ml/min |
150.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705988
|
Masterflex™
77390-60 |
65 ml/min |
193.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- PTFE-Schlauchsätze haben zwei 38 cm (15 in.) lange Schläuche und können nicht durch gewöhnliche PTFE-Schläuche ersetzt werden
- Durchsichtiger PTFE-Schlauch
- Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riss- und Spannungsfestigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550), erfüllt die Anforderungen der USP 23 Klasse VI
- Schlauch wird gemäß GMP gefertigt
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder trockener Hitze
Spezifikation
Schläuche | |
PTFE | |
38 cm |
2 mm | |
1,25 ft. | |
Masterflex L/S PTFE Schlauch Pumpenkopf |