missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ X480 FILT.TIP LOW RET.TIPBOX 0,5-10UL PP/PE
So reduzieren Sie den Probenverlust signifikant und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit Medien von großer Bedeutung.
47.82 € - 57.06 €
Spezifikation
Beschreibung | Extrem geringe Retention |
---|---|
Gefiltert | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Autoklavierbar | Ja |
Zertifizierung/Konformität | CE-IVD, DE-M |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15184977
|
BRAND™
732804 |
0.5 bis 10 μl |
55.86 €
480 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15104987
|
BRAND™
732808 |
2 bis 20 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15114987
|
BRAND™
732810 |
5 bis 100 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15124987
|
BRAND™
732812 |
5 bis 200 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15154987
|
BRAND™
732814 |
50 bis 1000 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Reinraumqualität für kontaminationsfreie Analysen
- Perfekt geeignet für die Transferpette™ Mikropipette und viele andere Pipetten
- Polypropylen-Aufbau mit Polyethylen-Filter
- TipBox Verpackung
- Nicht steril
- Autoklavierbar bei 121 °C
- DIN EN 285 und CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- DNA-, RNase-, Endotoxin-frei
Spezifikation
Extrem geringe Retention | |
Nicht steril | |
CE-IVD, DE-M | |
480/Pckg. |
Ja | |
Ja | |
TipBox | |
Spitze aus Polypropylen, Polyethylenfilter |