Learn More
BUCHI Vakuumpumpe V-300
Die chemisch beständige Vakuumpumpe V-300 mit PTFE-Membran besticht durch ihren sehr leisen und wirtschaftlichen Betrieb. Mit einer Durchflussrate von 1.8 m3/h und einem Endvakuum von 5 mbar ist es optimal geeignet, mit der Schnittstelle von Rotavapor R-300 und I-300/I-300 Pro kombiniert zu werden.
3330.00 € - 6500.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15541280
|
BUCHI
11V300110 |
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung |
4350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15591280
|
BUCHI
11V300300 |
V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche |
6500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15435885
|
BUCHI
11V300100 |
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche |
3330.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561280
|
BUCHI
11V300200 |
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche, I-300 Interface |
5230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Leiser Betrieb
- Ölfreie PTFE-Diaphragmapumpe
- Zuverlässig
- Sichtbare arbeitende Membranen
Zertifizierungen
CE/CSA/CUS
Garantie
1 Jahr
Spezifikation
Membranpumpe |