Learn More
Ismatec™ Schläuche aus Viton™ für Peristaltikpumpen
Das Schlauchmaterial verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber Säuren und Laugen. Es ist daher eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln. Widersteht Temperaturen von 8 bis 400 °F und ist daher ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
187.00 € - 190.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauch mit Mikrobohrung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien) |
Material | Viton |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 15,2 m (50 ft.) |
Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11794959
|
Ismatec™
97632-30 |
30 | 1,14 mm |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15379737
|
Ismatec™
97632-42 |
42 | 2,06 mm |
187.00 €
50 Fuß |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11704969
|
Ismatec™
97632-46 |
46 | 2,54 mm |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15384698
|
Ismatec™
97632-48 |
48 | 2,79 mm |
189.00 €
50 Fuß |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448630
|
Ismatec™
97632-26 |
26 | 0,89 mm |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Schlauch mit Mikrobohrung | |
Viton | |
15,2 m | |
25,3 psi, 1,75 bar |
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien) | |
15,2 m (50 ft.) | |
Pumpenserie C/L |