Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
85.80 € - 164.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Bauart: Schüttler |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orbital- oder Reziprokschüttler |
Flaschenhalstyp | Eingeklemmt |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11521275
|
DWK Life Sciences
353257 |
125 ml |
87.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11531275
|
DWK Life Sciences
353259 |
250 ml |
85.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11551275
|
DWK Life Sciences
353264 |
1000 ml |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11541275
|
DWK Life Sciences
353262 |
500 ml |
98.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11561275
|
DWK Life Sciences
353266 |
2000 ml |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11511275
|
DWK Life Sciences
353255 |
50 ml |
87.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
- Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
Spezifikation
Bauart: Schüttler | |
Orbital- oder Reziprokschüttler | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas | |
Eingeklemmt | |
Mit Schikanen |