CAS RN 100900-16-1
IUPAC Name:
1,4-dihydrochrysene-1,4-dione
Synonyme:
chrysene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol):
258.28
Summenformel:
C18H10O2
InChi Key:
UORKIKBNUWJNJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1C=CC(=O)C2=C3C=CC4=CC=CC=C4C3=CC=C12
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1,4-Chrysenequinon, TRC
CAS: 100900-16-1 Summenformel: C18H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 258.27 Synonym: 1,4-Chrysenedione IUPAC-Name: Chrysene-1,4-Dione SMILES: O=C1C=CC(=O)c2c1ccc3c2ccc4ccccc34
2
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).