accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1310-73-2

IUPAC Name: sodium hydroxide
Synonyme: sodium hydroxide NaOH natriumhydroxid soude caustique sodium hydrate hydroxyde de sodium aetznatron soda lye
Molekulargewicht (g/mol): 40
Summenformel: HNaO
InChi Key: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [OH-].[Na+]
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (34)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (14)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (14)
  • (63)
  • (1)
  • (1)
  • (21)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (14)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (10)
  • (10)
  • (15)
  • (10)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (383)
  • (17)
  • (2)
  • (1)
  • (46)
Güte 
  • (14)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (10)
  • (15)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (21)
  • (8)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (34)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
Reinheit (%) 
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (25)
  • (5)
  • (8)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (26)
  • (9)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (71)
  • (20)
  • (6)
  • (2)
  • (26)
  • (119)
  • (18)
  • (21)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (7)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (41)
  • (69)
  • (4)
  • (16)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (34)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (14)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (14)
  • (63)
  • (1)
  • (1)
  • (21)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (14)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (10)
  • (10)
  • (15)
  • (10)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (383)
  • (17)
  • (2)
  • (1)
  • (46)
  • (14)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (10)
  • (15)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (21)
  • (8)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (34)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (25)
  • (5)
  • (8)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)