accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrFF

CAS RN 1765-40-8

IUPAC Name: 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Synonyme: 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 260.99
Summenformel: C7H2BrF5
InChi Key: XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(F)=C(CBr)C(F)=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)