accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 183319-69-9

HClCH3OONNNHCHOOCH3

CAS RN 183319-69-9

IUPAC Name: N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Synonyme: erlotinib hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 429.9
Summenformel: C22H24ClN3O4
InChi Key: GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COCCOC1=C(OCCOC)C=C2C(NC3=CC=CC(=C3)C#C)=NC=NC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern